Documentos Principais
GF02644400
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
PT065105
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.152,00
R$ 10.152,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.152,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 10.152,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 026-444-00
Comprimento
5 m
diâmetro
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)