Documentos Principais
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
Sinônimo(s):
SI675721
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 022-863-89
Comprimento
100 m
Diâmetro
0.015 mm , filament diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)