Documentos
GF02055608
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 8 mm diameter
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 020-556-08
Diâmetro
8 mm
espessura
0.016 mm
diâmetro
8 mm