Documentos Principais
299693
Sigma-Aldrich
Azelaic acid dichloride
98%
Sinônimo(s):
Azelaoyl chloride, Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.053,00
About This Item
Fórmula linear:
ClOC(CH2)7COCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.11
Beilstein:
1365424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.053,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
p.e.
166 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
chave InChI
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)[1]
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione[2]
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well-Defined Molecular Structures and Redox Properties.
Gao J, et al.
Advances in Functional Materials, 14(6), 537-543 (2004)
Soluble nickel bis (dithiolene) oligomers for third-order non-linear optical studies.
Callum AS.
Journal of Materials Chemistry, 4(8), 1233-1237 (1994)