F1557
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
224.21
Beilstein:
2694801
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
225-227 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
chave InChI
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?