Ensaio
97%
pf
246-248 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc-2c1Cc3ccccc-23
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-6-11-10-5-2-1-4-9(10)8-13(11)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
chave InChI
HTPXFGUCAUTOEL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3