Documentos Principais
F12006
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrotoluene
99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 183,00
R$ 183,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 183,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)F
Número CAS:
Peso molecular:
155.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 183,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)