E49606
3-Ethyltoluene
99%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
158-159 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?