Documentos
E49258
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
densidade
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter