Documentos Principais
E47255
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridylacetate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl 3-pyridineacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
123827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
p.e.
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
chave InChI
RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)