E39600
Miristato de etila
97%
Sinônimo(s):
Tetradecanoato de etila, Éster etílico de ácido mirístico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
pf
11-12 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?