Documentos Principais
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
385698
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
162-163 °C (lit.)
densidade
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)