Documentos Principais
792055
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Sinônimo(s):
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.134,00
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.134,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482
densidade
1.437 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bifunctional initiator with a bromoisobutyryl moiety for atom transfer radical polymerization (ATRP) and an azide moiety that can be used in Cu-mediated ligation ("click" chemistry) for biomaterials, carbon nanotubes and graphene sheets.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Click chemistry as a route for the immobilization of well-defined polystyrene onto sheets
Shengtong Sun, Yewen Cao, Jiachun Feng; et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(27), 5605-5607 (2010)
General Approach to Individually Dispersed, Highly Soluble, and Conductive Graphene Nanosheets Functionalized by Nitrene Chemistry
Hongkun He, Chao Gao
Chemistry of Materials, 22(17), 5054-5064 (2010)
Artigos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.