Documentos Principais
DWKBWP0060PN
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinônimo(s):
BWP0060PN
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0060PN
capacidade
60 mL
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Aplicação
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)