Documentos Principais
DWK74505-20
KIMBLE® scintillation vials with attached foamed PE lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Sinônimo(s):
KIMBLE Scintillation Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
class A
with cap
embalagem
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
fabricante/nome comercial
Kimble® 74505-20
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (57 mm) (340 mm)
Capacidade do frasco
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Descrição geral
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Características e benefícios
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)