Documentos Principais
DWK73805B13415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
13-415, natural screw cap
Sinônimo(s):
73805B-13415
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.072,00
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Materiais
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
embalagem
pkg of 1 packs
fabricante/nome comercial
Kimble® 73805B-13415
conector
thread
Aplicação
Closure solution for vials and bottles
Características e benefícios
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)