Documentos Principais
DWK241253605
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 24/29, stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
241253605
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 2.045,00
R$ 2.045,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 2.045,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 2.045,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241253605
capacidade
250 mL
Aplicação
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted
Características e benefícios
With pressure equalisation tube, standard ground cone, standard ground stopcock and retaining device; cylindrical, with scale, ground joint and pressure equalisation tube
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)