Documentos Principais
Z512370
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 144,00
R$ 144,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 144,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
R$ 144,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 10 ‑ 100 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
30 mm × 80 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)