Documentos Principais
DWK211946854
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
Sinônimo(s):
211946854
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 1.865,00
R$ 1.865,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 1.865,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.865,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 211946854
capacidade
3000 mL
Aplicação
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM
Características e benefícios
Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; These filtering flasks fulfil the regulations of the equipment and product safety regulations; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print;
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)