CLS616262L
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 61626
Selecione um tamanho
R$ 3.941,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.941,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap
embalagem
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 61626-2L
diâm. do gargalo da garrafa
~70 mm
capacidade
2000 mL
diâmetro × A
136 mm × 262 mm
conector
45
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)