DWK209548
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-140
Sinônimo(s):
209548
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209548
diâmetro do frasco × A
61 mm × 125 mm
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)