Documentos Principais
DWK209427
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Sinônimo(s):
209427
Selecione um tamanho
72 EACH
R$ 1.768,00
R$ 1.768,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EACH
R$ 1.768,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.768,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Materiais
low-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209427
diâmetro do frasco × A
51 mm × 98 mm
capacidade
125 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)