Documentos Principais
DWKW216953
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), PE liner
Sinônimo(s):
W216953
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 817,00
R$ 817,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 817,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 817,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216953
diâm. da garrafa A x L
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
capacidade
(125 mL)
conector
38-400 neck
38-400
Características e benefícios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)