Documentos Principais
DWK209130
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Sinônimo(s):
209130
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209130
diâmetro do frasco × A
91 mm × 210 mm
capacidade
1000 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)