Documentos Principais
DWK209050
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Sinônimo(s):
209050
Selecione um tamanho
24 EACH
R$ 1.930,00
R$ 1.930,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EACH
R$ 1.930,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.930,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Materiais
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209050
diâmetro do frasco × A
91 mm × 210 mm
capacidade
1000 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)