Documentos Principais
DWK209550
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 199 mm, 63-415
Sinônimo(s):
209550
Selecione um tamanho
48 EACH
R$ 3.056,00
R$ 3.056,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
48 EACH
R$ 3.056,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 3.056,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pkg of 48 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209550
diâmetro do frasco × A
91 mm × 199 mm
capacidade
1000 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)