Documentos Principais
DWK209048
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 129 mm, 24-410
Sinônimo(s):
209048
Selecione um tamanho
72 EACH
R$ 2.036,00
R$ 2.036,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EACH
R$ 2.036,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 2.036,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Materiais
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209048
diâmetro do frasco × A
61 mm × 129 mm
capacidade
250 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)