Documentos Principais
DWK209046
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 84 mm, 20-410
Sinônimo(s):
209046
Selecione um tamanho
72 EACH
R$ 1.092,00
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EACH
R$ 1.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209046
diâmetro do frasco × A
39 mm × 84 mm
capacidade
60 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)