Documentos Principais
Z185027
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 2 mL
Sinônimo(s):
176796
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 674,00
R$ 674,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 674,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
R$ 674,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
amber glass
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON®
volume
2 mL
Descrição geral
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
Características e benefícios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)