SMB00438
Sophoricoside
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′,7′-Dihydroxy-4′-glucosyloxyisoflavone, Genistein-4′-O-glucoside
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
ISQRJFLLIDGZEP-JDCPMNFLSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3