Documentos
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
154 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves