Documentos
D81009
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene dioxide, mixture of endo and exo isomers
97%
Sinônimo(s):
Dicyclopentadiene diepoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
185-189 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C2OC2C3C1[C@H]4C[C@@H]3C5OC45
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-3-2-6-10(11-6)7(3)5(1)9-8(4)12-9/h3-10H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?,7?,8?,9?,10?/m1/s1
chave InChI
BQQUFAMSJAKLNB-CNHCLJDLSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves