Documentos Principais
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
153.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4917 (lit.)
p.e.
193-194 °C (lit.)
densidade
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)