Documentos Principais
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
Selecione um tamanho
5 G
R$ 402,00
R$ 402,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 402,00
About This Item
Fórmula linear:
C10H12Cl2N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 402,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
243-247 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
chave InChI
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)