Documentos Principais
D54850
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCHCl2
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5686 (lit.)
p.e.
132-134 °C/13 mmHg (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
chave InChI
CERJZAHSUZVMCH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Swatishree Sradhanjali et al.
PloS one, 12(5), e0177744-e0177744 (2017-05-16)
Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1), a key enzyme implicated in metabolic reprogramming of tumors, is induced in several tumors including glioblastoma, breast cancer and melanoma. However, the role played by PDK1 is not studied in retinoblastoma (RB). In this study