Key Documents
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H14O
Número CAS:
Peso molecular:
282.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
crystals
pf
153-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
chave InChI
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)