D198803
2,6-Dinitrophenol
95%
Sinônimo(s):
β-Dinitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.35 (vs air)
Ensaio
95%
contém
20% water
Impurezas
≤6% 2,4-Dinitrophenol
pf
61-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
chave InChI
JCRIDWXIBSEOEG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?