Ensaio
97%
pf
110-114 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
chave InChI
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)