D1928
Fenaminosulf
≥98%
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminobenzenediazosulfonic acid sodium salt, p-Diazodimethylaniline sodium sulfonate, Sodium [4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)