Documentos
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutaric anhydride
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
forma
powder
pb
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup