D153001
1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
Hexahydro-o-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
124 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
KVZJLSYJROEPSQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup