Documentos Principais
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybiphenyl
97%
Sinônimo(s):
3,3′-Bianisole
Selecione um tamanho
10 G
R$ 3.035,00
R$ 3.035,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 3.035,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.035,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
328 °C (lit.)
pf
44-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
chave InChI
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)