Documentos Principais
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidinedione
97%
Sinônimo(s):
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)