D108103
1,8-Dihydroxyanthraquinone
96%
Sinônimo(s):
Chrysazine, Danthron
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
191-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
chave InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... RXRA(6256)
Aplicação
- To prepare an inclusion complex with β-cyclodextrin, applicable as a sensor in the estimation of Cu2+ ions in an aqueous solution.
- As a starting material in the synthesis of 1,4,5,8-tetramethoxyanthracene.
- As an aromatic scavenger in the modification of lignin, which acts as a corrosion inhibitor for steel.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?