Documentos
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloroanthraquinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
277.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
201.5-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
chave InChI
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Anthraquinone 97%
Sigma-Aldrich
A90004
Anthraquinone
Copper powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266086
Copper