D104981
Dibenzosuberone
98%
Sinônimo(s):
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.6332 (lit.)
p.e.
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
chave InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?