Documentos Principais
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenone
97%
Sinônimo(s):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
Selecione um tamanho
25 G
R$ 599,00
100 G
R$ 1.551,00
R$ 599,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 599,00
100 G
R$ 1.551,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
743171
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 599,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
87-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
chave InChI
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)