Documentos Principais
CLS986016
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 16 mm × 125 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9860
Selecione um tamanho
72 EA
R$ 2.759,00
288 EA
R$ 3.128,00
R$ 2.759,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EA
R$ 2.759,00
288 EA
R$ 3.128,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.759,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
embalagem
case of 288
pack of 72 ea
fabricante/nome comercial
Corning 9860-16
D.E. × C
16 mm × 125 mm
cor
clear
adequação
suitable for (ignition or high heat)
Descrição geral
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)