CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
Selecione um tamanho
R$ 1.148,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.148,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 36 ea
case of 72
fabricante/nome comercial
Corning 9850-25X
capacidade
47.0 mL
diâmetro × C
25 mm × 120 mm
cor
clear
adequação
suitable for (plant culture)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)