CLS982025X
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 70 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9820
Selecione um tamanho
R$ 1.849,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.849,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 192
pack of 48
fabricante/nome comercial
Corning 9820-25X
D.E. × C
25 mm × 200 mm
capacidade
70 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)